Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Dropping Bottle
Codice prodotto. 12329719 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 12329719
Marca: DWK Life Sciences W211755
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Delivers stains or indicator solutions drop by drop
  • Complete with a glass stopper
  • A partial turn of the ground glass stopper seals the bottle
  • Manufactured from soda-lime glass that conforms to USP Type III requirements
  • Not autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 3.38 oz., 100 mL
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3,38 once
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 2.2 in.
Include Pouring spout
Materiale Glass
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Dropping Bottle
Altezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Diametro (sistema metrico) 56 mm
Tipo di chiusura Stopper