Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Dropping Bottle
Codice prodotto. p-3207803 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 10236504
Marca: DWK Life Sciences W211734
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Delivers stains or indicator solutions drop by drop
  • Complete with a glass stopper
  • A partial turn of the ground glass stopper seals the bottle
  • Manufactured from soda-lime glass that conforms to USP Type III requirements
  • Not autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1.69 oz., 50 mL
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.77 in.
Include Pouring spout
Materiale Glass
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type Dropping Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Materiale chiusura Glass
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Stopper