Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Reagent Bottle with Ground Glass Stopper
Codice prodotto. p-45310 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 6
Codice prodotto. 12349719
Marca: DWK Life Sciences W215255
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for shelf storage
  • Amber borosilicate glass bottle with narrow mouth
  • Protects light-sensitive reagents and solutions
  • Ground-glass octagon flat stopper provides excellent seal; protects top lip of bottle from dust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3,38 once
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 2.08 in.
Materiale Glass
Colore chiusura Amber
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.52 in.
Materiale chiusura Borosilicate Glass
Diametro (sistema metrico) 53 mm