Learn More
DWK Life Sciences Contenitori a imboccatura larga color ambra con coperchi con rivestimento in PP rivestito in PTFE
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Descrizione
Amber glass for storing light-sensitive powders
- USP Type III soda-lime glass
- Allows for easy removal of contents
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 once, 30 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.45 in. |
| Materiale | Vetro sodico-calcico |
| Colore chiusura | Bianco |
| Certificazione/Conformità | USP Type III |
| Closure Included | Yes |
| Bocca | Wide |
| Vedi altri risultati |