Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite fenolico nero in gomma rivestito in PTFE
Codice prodotto. 10246862 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
N. per custodia:
100 Cs.
200 Cs.
Contenitore da 100
Contenitore da 200
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 10246862
Marca: DWK Life Sciences 240415
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features PTFE faced (14B) styrene-butadiene rubber liner
  • Designed for product safety
  • TFE/Styrene-Butadiene rubber liner
  • Screw cap
  • Pheolic
  • Black
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Materiale Phenolic Resin
N. per custodia 200 Cs.
Finitura collo 18-400
Certificazione/Conformità ISO 9001
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/14B Rubber