Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite fenolico nero in gomma rivestito in PTFE
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
N. per custodia:
100 Cs.
200 Cs.
Contenitore da 100
Contenitore da 200
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
- Designed for product safety
- TFE/Styrene-Butadiene rubber liner
- Screw cap
- Pheolic
- Black
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale | Phenolic Resin |
| N. per custodia | 200 Cs. |
| Finitura collo | 15-415 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle |
| Rivestimento interno chiusura | PTFE/14B Rubber |
| Autoclavabile | Autoclavable |