Learn More
DWK Life Sciences Tappo a vite fenolico nero in gomma rivestito in PTFE
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
N. per custodia:
100 Cs.
200 Cs.
Contenitore da 100
Contenitore da 200
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Description
- Designed for product safety
- TFE/Styrene-Butadiene rubber liner
- Screw cap
- Pheolic
- Black
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Colore | Nero |
| Materiale | Fenolico |
| N. per custodia | Contenitore da 200 |
| Finitura collo | 13-425 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flacone |
| Rivestimento interno chiusura | Gomma PTFE/14B |
| Autoclavabile | Sì |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu