Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri in gomma bianca 14B
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
20-400
24-400
Da 15 a 425
Da 18 a 400
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 200
pezzi 500
Descrizione
Providing safe, secure and chemically inert storage. Wheaton™ Black Phenolic Solid Top Screw Caps are manufactured from the highest quality materials.
- 14B rubber lined caps feature a nontoxic white styrene-butadiene rubber liner ideal for cell culture work
- Aluminum foil faced pulp board liners can be used with organic solvents
- Use LDPE lined caps with distilled water, analytical standards and reagents
Specifica
Specifica
| Colore | Nero |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per le applicazioni di coltura cellulare |
| Materiale | Fenolico |
| Materiale rivestimento interno | Gomma stirene butadiene |
| Product Type | Tappo a vite |
| Dimensione chiusura | Da 18 a 400 |
| Autoclavabile | Sì |