Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri in gomma bianca 14B
Codice prodotto. 12435951 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
20-400
24-400
Da 15 a 425
Da 18 a 400
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 12435951
Marca: DWK Life Sciences W239300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rivestimento atossico in stirene-butadiene indicato per applicazioni di coltura cellulare
Providing safe, secure and chemically inert storage. Wheaton™ Black Phenolic Solid Top Screw Caps are manufactured from the highest quality materials.
  • 14B rubber lined caps feature a nontoxic white styrene-butadiene rubber liner ideal for cell culture work
  • Aluminum foil faced pulp board liners can be used with organic solvents
  • Use LDPE lined caps with distilled water, analytical standards and reagents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for cell culture work
Materiale Phenolic
Materiale rivestimento interno Styrene Butadiene Rubber
Product Type Screw Cap
Dimensione chiusura 24-400