Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri in gomma 14B rivestito in PTFE per flaconi E-Z Ex-Traction™
Codice prodotto. 10742973 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mL Vial
2 and 4mL Vial
20mL Vial
8mL Vial
Flacone da 2 e 4 ml
Flacone da 20 ml
Flacone da 8 ml
Finitura collo:
13-425
15-425
22-400
24-400
N. per custodia:
Contenitore da 100
Contenitore da 250
Scatola da 100
Scatola da 1000
Scatola da 500
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 10742973
Marca: DWK Life Sciences 240418
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Garantisce la massima sicurezza dei prodotti
Designed to ensure the ultimate in product safety
  • Autoclavable
  • Liner made of styrene-butadiene rubber faced with PTFE
  • Excellent chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Nero
Materiale Phenolic Resin
N. per custodia Contenitore da 100
Finitura collo 24-400
Certificazione/Conformità ISO 9001
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flacone da 20 ml
Rivestimento interno chiusura PTFE/gomma