Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Bottle Cap
Codice prodotto. 10572744 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
:
Bottle cap; For 60 and 300mL B.O.D. bottles
Codice prodotto. 10572744
Marca: DWK Life Sciences 227723
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Wheaton 60 and 300mL BOD bottles and 300mL Black Borosilicate BOD bottles
  • Polyethylene cap prevents evaporation of water seal during incubation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Prevents evaporation of the water seal during the five-day BOD incubation period
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 60 and 300mL BOD bottle