Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Borosilicate Glass Coliwasa Samplers
Codice prodotto. p-166070 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Prescored Coliwasa Sampler
Unscored Coliwasa Sampler
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12487301
Marca: DWK Life Sciences 885230
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offer excellent chemical resistance and can be cleaned repeatedly
  • PTFE seal permits sampling to within 0.5 in. (1.3cm) of drum bottom
  • Positive seal allows transfer of sample to bottle without any loss
  • A 200mL sample may be obtained from a full 55 gal. (208L) drum
  • Available prescored for disposal after a single use or unscored for repeated use
Order Info
Capacity: 6.8 oz. (200mL); Dimensions: 0.88 in. dia. x 42 in.L (2.2 x 107cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Unscored Coliwasa Sampler
Materiale Borosilicate Glass
Materiale sigillante PTFE
Capacità (sistema imperiale) 6.76 oz.
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Diametro (sistema imperiale) apertura 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.86 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 1.3 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 2.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 42 in.
Lunghezza (sistema metrico) 106.6 cm