Learn More
DWK Life Sciences Contenitori a imboccatura larga color ambra con coperchi rivestiti in polivinile
Codice prodotto. 11714199 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
1000 ml
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Quantità:
12/contenitore
12/scatola
180/Cs.
216/Cs.
24/contenitore
36/Cs.
432/Cs.
60/Cs.
84/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 216
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 432
pezzi 60
pezzi 84
Codice prodotto. 11714199
Marca: DWK Life Sciences W216942
In vetro ambrato per la conservazione di polveri fotosensibili. I flaconi a imboccatura larga color ambra Wheaton™ con chiusure rivestite in polivinile sono disponibili in numerosi formati.
Amber glass for storing light-sensitive powders. Wheaton™ Bottles Amber Wide-Mouth Packers with Polyvinyl-lined Closures are available in several capacities.
  • USP Type III soda-lime glass
  • Allows for easy removal of contents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Ambra
Diametro (sistema imperiale) 2.59 in.
Materiale Glass
Quantità 24/contenitore
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità USP Tipo III
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 119 mm
Product Type Packer Bottle
Altezza (sistema imperiale) 4.68 in.
Rivestimento interno chiusura Polivinile
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 45-400 mm
Diametro (sistema metrico) 66 mm
Tipo di chiusura A vite
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado