Learn More
DWK Life Sciences Contenitori a imboccatura larga color ambra con coperchi rivestiti in polivinile
Codice prodotto. 11774189 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
125 mL
250 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
1000 ml
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Quantità:
12/contenitore
12/scatola
180/Cs.
216/Cs.
24/contenitore
36/Cs.
432/Cs.
60/Cs.
84/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 216
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 432
pezzi 60
pezzi 84
Codice prodotto. 11774189
Marca: DWK Life Sciences W216940
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro ambrato per la conservazione di polveri fotosensibili. I flaconi a imboccatura larga color ambra Wheaton™ con chiusure rivestite in polivinile sono disponibili in numerosi formati.
Amber glass for storing light-sensitive powders. Wheaton™ Bottles Amber Wide-Mouth Packers with Polyvinyl-lined Closures are available in several capacities.
  • USP Type III soda-lime glass
  • Allows for easy removal of contents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Ambra
Diametro (sistema imperiale) 1.73 in.
Materiale Glass
Quantità 24/contenitore
Colore chiusura Bianco
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Rivestimento interno chiusura Polivinile
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 44 mm
Tipo di chiusura A vite