Learn More
DWK Life Sciences Contenitori a imboccatura larga color ambra con coperchi rivestiti in polivinile
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
1000 ml
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Quantità:
12/contenitore
12/scatola
180/Cs.
216/Cs.
24/contenitore
36/Cs.
432/Cs.
60/Cs.
84/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 216
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 432
pezzi 60
pezzi 84
Descrizione
Amber glass for storing light-sensitive powders. Wheaton™ Bottles Amber Wide-Mouth Packers with Polyvinyl-lined Closures are available in several capacities.
- USP Type III soda-lime glass
- Allows for easy removal of contents
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 once, 30 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.45 in. |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 24/contenitore |
| Colore chiusura | Bianco |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Vedi altri risultati |