Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Caps for 12 x 32 mm Large Opening ABC Vials
Codice prodotto. p-76139 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Natural
Red
Yellow
Setto:
PTFE
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, PTFE
Pre-intagliato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12425051
Marca: DWK Life Sciences™ W22533808
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These closures for ABC Vials feature the Wheaton™ Super Septa, which is low extractable and optimal for GC/MS.
  • Screw caps are available in natural, black, red, blue, yellow or green polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Materiale Polypropylene
Pre-intagliato Yes
Setto PTFE, Silicone
Quantità 100 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
Dimensione chiusura 9 mm