Learn More
DWK Life Sciences Matraccio per bioreattore CELLine™
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico) cella:
5 mL
15 ml
Capacità (sistema metrico) media:
350 mL
1000 ml
Da utilizzare con (applicazione):
Adherent Cultures
Fiasche con membrana per colture cellulari, ideali per la produzione di anticorpi e proteine, per colture in sospensione
Suspension Cultures
N. per custodia:
1/Cs.
3/Cs.
5/Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 5
Descrizione
Includes
User manual with feeding and harvesting schedules
High-density cell culture flasks with dual membrane system allow for less culture maintenance and a high concentration harvest.
- Bulk media chamber allows for longer run times without media refreshing
- Cell compartment concentrates cells, antibodies and proteins for simplified purification
- For suspension cell culture and adherent cell culture: Hybridoma, CHO, NS0, SF, BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
- For adherent cell cultivation
- 1000 mL media compartment
- 15 mL cell compartment
- Available as package of one (02-912-745) or package three (02-912-742)
- For suspension cell cultivation
- 350 mL media compartment
- 5 mL cell compartment
- Available as package of one (02-912-746) or package five (02-912-746)
- For suspension cell cultivation
- 1000 mL media compartment
- 15 mL cell compartment
- Available as package of one (02-912-744) or package three (02-912-741)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) cella | 0.175 oz. |
| Capacità (sistema imperiale) media | 12.3 oz. |
| Capacità (sistema metrico) cella | 5 mL |
| Capacità (sistema metrico) media | 350 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suspension Cultures |
| Include | User manual with feeding and harvesting schedules |
| N. per custodia | 1/Cs. |
| Sterilità | Sterile |