Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner Double Side Arm Flasks without Water Jacket
Codice prodotto. 10100721 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
8 L
Include:
Flask only
Flask, impeller and caps
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10100721
Marca: DWK Life Sciences 356876
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provide maximum surface between culture and glass flask
  • PTFE-resin coated glass impeller does not protrude through cap and has bottom dimple for more efficient stirring
  • Silicone rubber-lined cap
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Silicone Rubber
Diametro (sistema imperiale) esterno 2.5 in.
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale Glass
Altezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Altezza (sistema metrico) 15.5 cm
Include Flask, impeller and caps
Giunto del braccio laterale 33-430
Rivestimento superficiale PTFE Resin
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 65 mm
Dimensione chiusura 51-440