Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner Double Side Arm Flasks without Water Jacket
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
Provide maximum surface between culture and glass flask
- PTFE-resin coated glass impeller does not protrude through cap and has bottom dimple for more efficient stirring
- Silicone rubber-lined cap
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Silicone Rubber |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.4 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 14.1 cm |
| Include | Flask, impeller and caps |
| Giunto del braccio laterale | 15-415 |
| Rivestimento superficiale | PTFE Resin |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |