Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner Double Side Arm Flasks without Water Jacket
Codice prodotto. 10779721 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
8 L
Include:
Flask only
Flask, impeller and caps
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include unitSize
10779721 500 mL Flask, impeller and caps Pezzo
10557131 50 mL Flask, impeller and caps Pezzo
10694351 250 mL Flask, impeller and caps Pezzo
10556941 25 mL Flask, impeller and caps Pezzo
10345851 8 L Flask, impeller and caps Pezzo
10142691 3000 mL Flask, impeller and caps Pezzo
10374601 1000 mL Flask, impeller and caps Pezzo
10100721 125 mL Flask, impeller and caps Pezzo
12491421 50 mL Flask only Pezzo
9 options
Codice prodotto. 10779721
Marca: DWK Life Sciences 356882
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provide maximum surface between culture and glass flask
  • PTFE-resin coated glass impeller does not protrude through cap and has bottom dimple for more efficient stirring
  • Silicone rubber-lined cap
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Silicone Rubber
Diametro (sistema imperiale) esterno 4.3 in.
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 4.5 cm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema imperiale) 7.4 in.
Altezza (sistema metrico) 19 cm
Include Flask, impeller and caps
Rivestimento superficiale PTFE Resin
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 11 cm
Dimensione chiusura 10 to 44 cm