Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner Double Side Arm Flasks without Water Jacket
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
8 L
Include:
Flask only
Flask, impeller and caps
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Provide maximum surface between culture and glass flask
- PTFE-resin coated glass impeller does not protrude through cap and has bottom dimple for more efficient stirring
- Silicone rubber-lined cap
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Silicone Rubber |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Include | Flask only |
| Giunto del braccio laterale | 15-415 |
| Rivestimento superficiale | PTFE Resin |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dimensione chiusura | 38-430 |