Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Water-Jacketed Double Side Arm Spinner Flasks
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
- Borosilicate glass, USP Type I
- PTFE-resin coated glass impeller does not protrude through cap and has bottom dimple for more efficient stirring
- Silicone rubber-lined cap
- Autoclavable
- For suspension cell culture with a magnetic stirrer
- 1 per case
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Silicone Rubber |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 2.1 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.27 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 13.4 cm |
| Giunto del braccio laterale | 15-415 |
| Rivestimento superficiale | PTFE Resin |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5.4 cm |
| Vedi altri risultati |