Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Water-Jacketed Double Side Arm Spinner Flasks
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beskrivelse
- Borosilicate glass, USP Type I
- PTFE-resin coated glass impeller does not protrude through cap and has bottom dimple for more efficient stirring
- Silicone rubber-lined cap
- Autoclavable
- For suspension cell culture with a magnetic stirrer
- 1 per case
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale chiusura | Silicone Rubber |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 5.9 in. |
| Diametro (sistema metrico) braccio laterale | 4.5 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 10.2 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 26 cm |
| Rivestimento superficiale | PTFE Resin |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 150 mm |
| Dimensione chiusura | 10 to 44 cm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion