Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Water-Jacketed Double Side Arm Spinner Flasks
Codice prodotto. 10663872 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Produktkode 10663872
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 356954
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Provide maximum surface between culture and glass flask
  • Borosilicate glass, USP Type I
  • PTFE-resin coated glass impeller does not protrude through cap and has bottom dimple for more efficient stirring
  • Silicone rubber-lined cap
  • Autoclavable
  • For suspension cell culture with a magnetic stirrer
  • 1 per case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale chiusura Silicone Rubber
Diametro (sistema imperiale) esterno 5.9 in.
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 4.5 cm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Altezza (sistema imperiale) 10.2 in.
Altezza (sistema metrico) 26 cm
Rivestimento superficiale PTFE Resin
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 150 mm
Dimensione chiusura 10 to 44 cm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.