Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni in alluminio: Monopezzo
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Descrizione
- Good barrier properties
- Color selection includes natural, red, blue and green
- Chemically resistant to alcohol and acetone, among others
Specifica
Specifica
| Colore | Incolore |
| Materiale | Alluminio |
| Quantità | 1000/contenitore |
| Dimensione chiusura | 20 mm |
| Product Type | A strappo sul disco centrale |