Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni in alluminio: Monopezzo
Codice prodotto. 10331772 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Incolore
Naturale
Verde
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
20 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10331772
Marca: DWK Life Sciences 22418701
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tear-out seals remove completely allowing content to pour from bottle. Wheaton™ Center Disc Tear-Our Aluminum Seals, Unlined are available in a wide range of sizes and colors.
  • Good barrier properties
  • Color selection includes natural, red, blue and green
  • Chemically resistant to alcohol and acetone, among others
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Naturale
Materiale Alluminio
Quantità 1000/scatola
Tipo A strappo sul disco centrale
Dimensione chiusura 30 mm