Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni in alluminio: Monopezzo
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Incolore
Naturale
Verde
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
20 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Good barrier properties
- Color selection includes natural, red, blue and green
- Chemically resistant to alcohol and acetone, among others
Specifica
Specifica
| Colore | Verde |
| Materiale | Alluminio |
| Quantità | 1000/scatola |
| Tipo | A strappo sul disco centrale |
| Dimensione chiusura | 20 mm |