missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with PE Cone-Lined Caps

Codice prodotto. 12309739 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12309739

Marca: DWK Life Sciences W216815

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ideal for solvent, chemical and sample storage

  • Well suited for storage and sampling of liquids; clear Type III soda-lime glass provides visibility of contents
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage

Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage.

Order Info

I tappi possono essere ordinati separatamente.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.36 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura Black
Certificazione/Conformità EPA, FDA
Altezza (sistema metrico) 138 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.43 in.
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 24-400 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato