Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with PE Cone-Lined Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
- Well suited for storage and sampling of liquids; clear Type III soda-lime glass provides visibility of contents
- Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage.
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 oz., 30mL |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.22 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Colore chiusura | Black |
| Certificazione/Conformità | EPA, FDA |
| Altezza (sistema metrico) | 79 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.1 in. |
| Vedi altri risultati |