Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Codice prodotto. 10235022 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Confezione convenienza
Valu-bulk pack
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 48
Codice prodotto. 10235022
Marca: DWK Life Sciences W216802
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for solvent, chemical and sample storage
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
  • Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
  • Available in partitioned Convenience or Valu-Bulk™ cartons
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.88 in.
Materiale Soda Lime Glass
Imballaggio Confezione convenienza
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità EPA, FDA
Altezza (sistema metrico) 112 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.4 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 22-400 mm
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Tipo di chiusura Screw Cap