Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Confezione convenienza
Valu-bulk pack
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 48
Descrizione
Ideal for solvent, chemical and sample storage
- Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
- Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
- Available in partitioned Convenience or Valu-Bulk™ cartons
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
Specifica
Specifica
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 once |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Materiale | Flint Glass |
| Imballaggio | Valu-bulk pack |
| Colore chiusura | Bianco |
| Certificazione/Conformità | EPA, FDA |
| Altezza (sistema metrico) | 208 mm |
| Vedi altri risultati |