Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Codice prodotto. 10031502 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Confezione convenienza
Valu-bulk pack
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 48
Codice prodotto. 10031502
Marca: DWK Life Sciences W216804
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for solvent, chemical and sample storage
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
  • Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
  • Available in partitioned Convenience or Valu-Bulk™ cartons
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.95 in.
Materiale Soda Lime Glass
Imballaggio Confezione convenienza
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità EPA, FDA
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.6 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Tipo di chiusura Screw Cap