Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with TFE-lined Caps
Codice prodotto. 10153152 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Materiale:
Glass
Soda Lime Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 10153152
Marca: DWK Life Sciences W216810
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for solvent, chemical and sample storage
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
Order Info
Available with caps attached or without caps (order caps separately).
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità 16 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.95 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura White
Certificazione/Conformità EPA, FDA
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Product Type Boston Round Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.6 in.
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes