Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with TFE-lined Caps
Codice prodotto. 10631993 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Materiale:
Glass
Soda Lime Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Product Code. 10631993
Brand: DWK Life Sciences W216808
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal for solvent, chemical and sample storage
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
Order Info
Available with caps attached or without caps (order caps separately).
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità 4 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.88 in.
Materiale Glass
Colore chiusura White
Certificazione/Conformità EPA, FDA
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 112 mm
Product Type Boston Round Bottle
Altezza (sistema imperiale) 4.4 in.
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 22-400 mm
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes