Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with TFE-lined Caps
Codice prodotto. 10061512 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Materiale:
Glass
Soda Lime Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 10061512
Marca: DWK Life Sciences W216806
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for solvent, chemical and sample storage
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
Order Info
Available with caps attached or without caps (order caps separately).
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.22 in.
Materiale Glass
Colore chiusura White
Certificazione/Conformità EPA, FDA
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 79 mm
Product Type Boston Round Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes