Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds Without Caps
Codice prodotto. 12359749 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 288
pezzi 432
pezzi 60
Codice prodotto. 12359749
Marca: DWK Life Sciences W216830
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for solvent, chemical or sample storage
  • Clear Type III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.22 in.
Materiale Glass
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 79 mm
Product Type Boston Round Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Tipo di chiusura Screw Cap