Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Poly-Seal™-lined Closures
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
- USP Type III soda-lime glass
- Ideal for solvent, chemical or sample storage
Specifica
Specifica
| Capacità | 0.5 oz., 15 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.02 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Colore chiusura | Black |
| Altezza (sistema metrico) | 62 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.44 in. |
| Rivestimento interno chiusura | Polyseal |
| Vedi altri risultati |