Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Polyvinyl-lined Closures
Codice prodotto. 10673683 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantità:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 240
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 48
Codice prodotto. 10673683
Marca: DWK Life Sciences W216875
Square shape maximizes lab storage space
  • USP Type III soda-lime glass
  • Ideal for solvent, chemical or sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 oz., 250 mL
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.2 in.
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 24/Cs.
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 139 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.47 in.
Rivestimento interno chiusura Polyvinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 43-400 mm
Diametro (sistema metrico) 56 mm
Tipo di chiusura Screw Cap