Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Polyvinyl-lined Closures
Codice prodotto. 12329809 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantità:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 240
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 48
Codice prodotto. 12329809
Marca: DWK Life Sciences W216895
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Square shape maximizes lab storage space
  • USP Type III soda-lime glass
  • Ideal for solvent, chemical or sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.23 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4.23 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.77 in.
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 120/Cs.
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 113 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.44 in.
Rivestimento interno chiusura Polyvinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Screw Cap