Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Polyvinyl-lined Closures
69.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
0.5 oz., 15 mL
1 oz., 30 mL
1 oz., 30mL
16 oz., 500 mL
16.9 oz., 500 mL
2 oz., 60 mL
2.03 oz., 60 mL
4 oz., 125 mL
4.23 oz., 125 mL
8 oz., 250 mL
Diametro (sistema imperiale):
1.2 in.
1.22 in.
1.53 in.
1.77 in.
2.2 in.
2.67 in.
Altezza (sistema imperiale):
2.52 in.
2.91 in.
3.5 in.
4.44 in.
5.47 in.
6.65 in.
Description
- USP Type III soda-lime glass
- Ideal for solvent, chemical or sample storage
Spécification
Capacità | 1 oz., 30mL |
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 1.22 in. |
Materiale | Soda Lime Glass |
Colore chiusura | White |
Altezza (sistema metrico) | 74 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 2.91 in. |
Rivestimento interno chiusura | Polyvinyl |
Afficher plus |