Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Rubber-lined Closures
Codice prodotto. 12319799 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 12319799
Marca: DWK Life Sciences W216884
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Square shape maximizes lab storage space
  • Clear USP Type III soda-lime glass
  • Ideal for solvent, chemical or sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.22 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura Black
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.91 in.
Rivestimento interno chiusura Rubber
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 24-400 mm
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Tipo di chiusura Screw Cap