Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro trasparente preordinati in scatola con tappi attaccati
I tappi in dotazione contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
Marca: DWK Life Sciences 225012
114.67 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21960" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.99790kg
Descrizione
I tappi attaccati contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
- Offer a variety of uses ranging from sample storage to freeze-drying
- Fabricated from glass tubing for uniform sidewall and bottom thickness
- Vials and caps are autoclavable
- Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
- Cap and Cap Liners
- Solid top, black phenolic caps
- 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
- PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Specifica
14B Rubber | |
15 mm | |
4.0 mL | |
Screw | |
Phenolic | |
Screw Cap | |
ASTM Type I, Class A, USP Type I | |
Yes |
Clear | |
Borosilicate Glass (Low Extractable) | |
Low profile for greater stability and less dead volume above the sample, making it ideal for compound storage | |
1.08 dr. | |
Autoclavable | |
48 mm | |
13-425 | |
M-T File™ and Vial Rack |