Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro trasparente preordinati in scatola con tappi attaccati
Codice prodotto. 11738779 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
4 ml
4.0 ml
8 ml
8.0 ml
12 ml
12.0 ml
16 mL
20 ml
20.0 ml
24 mL
24.0 ml
25 ml
40 ml
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Material (Liner):
14B Rubber
Gomma 14B
Gomma PTFE/14B
PTFE/14B Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
pezzi 72
Codice prodotto. 11738779
Marca: DWK Life Sciences W224586
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappi in dotazione contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
I tappi attaccati contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
  • Fabricated from glass tubing for uniform sidewall and bottom thickness
  • Vials and caps are autoclavable
  • Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
  • Cap and Cap Liners
    • Solid top, black phenolic caps
    • 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
    • PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Order Info
Tappi di ricambio in vendita separatamente.
Compliance
Fiale trasparenti conformi alle norme USP tipo 1 e ASTM™ E 438 tipo 1, requisiti di classe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/14B Rubber
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 21 mm
Materiale Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volume (sistema metrico) 16 mL
Da utilizzare con (applicazione) Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 4.3 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 73 mm
Certificazione/Conformità ASTM Type I, Class A, USP Type I
Dimensione chiusura 18-400
Da utilizzare con (apparecchiatura) M-T File™ and Vial Rack