Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With Polyvinyl-Lined Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Clear for easy viewing of contents
- Wide mouth for easy access to contents
- Rounded shoulders
Order Info
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear Type III soda-lime glass
Specifica
Specifica
| Capacità | 8 oz., 250mL |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.48 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Colore chiusura | White |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.33 in. |
| Rivestimento interno chiusura | Poly/Vinyl |
| Vedi altri risultati |