Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With PTFE-Lined Caps
Codice prodotto. 10666453 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 10666453
Marca: DWK Life Sciences W216933
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for the storage of dry materials and specimens
  • Clear for easy viewing of contents
  • Wide mouth for easy access to contents
  • Rounded shoulders
Order Info
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear Type III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 130 oz., 4000 mL
Capacità (sistema metrico) 4000 mL
Capacità (sistema imperiale) 130 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 6.18 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 256 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.07 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 89-400 mm
Diametro (sistema metrico) 157 mm
Tipo di chiusura Screw Cap