Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With PTFE-Lined Caps
Codice prodotto. p-4908474 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 12309839
Marca: DWK Life Sciences W216929
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for the storage of dry materials and specimens
  • Clear for easy viewing of contents
  • Wide mouth for easy access to contents
  • Rounded shoulders
Order Info
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear Type III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.04 in.
Materiale Soda Lime Glass
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 84 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 48-400 mm
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Tipo di chiusura Screw Cap