Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Straight-Sided Jars with Caps with 14B White Rubber-lined Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
Excellent for storage of dry materials and specimens, visible through clear Type III soda-lime glass
- Wide mouths provide easy access to contents when using spoons or spatulas
- Each case of Convenience Pack Bottles includes Hazard Communication labels for proper content identification and Tamper Evident labels to protect sample integrity in transit or long-term storage
- Available with Black phenolic cap attached or without caps
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.36 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Colore chiusura | Black |
| Altezza (sistema metrico) | 68 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.6 in. |
| Rivestimento interno chiusura | Rubber |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Vedi altri risultati |