Learn More
DWK Life Sciences Recipienti Wheaton™ trasparenti a pareti dritte con tappi rivestiti in polivinile
Codice prodotto. p-2537499 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Imballaggio:
Confezione convenienza
Convenience Pack
Valu-bulk Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
Codice prodotto. 10425595
Marca: DWK Life Sciences W216914
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Prodotto eccellente per la conservazione di materiale e di campioni a secco, visibili attraverso il vetro a calce sodata trasparente di tipo III
  • L'ampia imboccatura consente un facile accesso al contenuto con cucchiai o spatole
Ogni confezione convenienza di flaconi comprende etichette Hazard Communication Standard per una corretta identificazione del contenuto ed etichette antimanomissione per proteggere l'integrità dei campioni in transito o durante la conservazione a lungo termine
Order Info
I tappi possono essere ordinati separatamente.
Compliance
Vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.16 in.
Materiale Glass
Imballaggio Valu-bulk Pack
Colore chiusura Bianco
Altezza (sistema metrico) 48 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 53-400 mm
Diametro (sistema metrico) 55 mm
Tipo di chiusura Screw Cap