Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Straight-Sided Jars with TFE-lined Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Descrizione
Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Excellent for storage of dry materials and specimens, visible through clear Type III soda-lime glass
- Walls allow for complete removal of contents
- Wide-mouth design is great for large solid samples
- Each case of Convenience Pack Bottles includes Hazard Communication labels for proper content identification and Tamper Evident labels to protect sample integrity in transit or long-term storage
Order Info
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear USP Type III soda-lime glass
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.58 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Colore chiusura | Bianco |
| Altezza (sistema metrico) | 97 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.8 in. |
| Rivestimento interno chiusura | PTFE |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |