Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Straight-Sided Jars without Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
Descrizione
Excellent for storage of dry materials and specimens, visible through clear Type III soda-lime glass
- Wide mouths provide easy access to contents when using spoons or spatulas
- Chemical-resistant caps conform to EPA and FDA regulations
- Available in partitioned Convenience or Valu-Bulk™ cartons
- Each case of Convenience Pack Bottles includes Hazard Communication labels for proper content identification and Tamper
- Evident labels to protect sample integrity in transit or long-term storage
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Clear |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 48 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.8 in. |
| Dimensione chiusura | 53-400 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 55 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |