Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Vials for Environmental Analysis, with Caps Attached
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
25 mL
Altezza (sistema metrico):
60 mm
73 mm
Volume (sistema imperiale):
5 dr.
6.76 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Descrizione
- Septa of 5 mils of PTFE facing 120 mils of silicone is bonded to cap
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Silicone |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Environmental analysis |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 5 dr. |
| Product Line | Wheaton |
| Volume (sistema metrico) totale | 20 mL |
| Vedi altri risultati |